Documenti fondamentali
AMBH2D6FE15D
Ambeed, Inc.
6-Aminobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.42
Numero MDL:
Iupac Name
6-amino-2,1-benzoxaborol-1(3H)-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8BNO2.ClH/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)7(5)3-6;/h1-3,10H,4,9H2;1H
InChI
ZDCBDYGPSUVCOU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117098-93-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)