Documenti fondamentali
AMBH2D6FDC8F
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.11
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5FO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-4,10H
InChI
FZIBGCDUHZBOLA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38226-10-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)