Documenti fondamentali
AMBH2D6FD820
Ambeed, Inc.
3,9-Bis(2,4-di-tert-butylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
604.7
Numero MDL:
Iupac Name
3,9-bis(2,4-ditert-butylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C33H50O6P2/c1-29(2,3)23-13-15-27(25(17-23)31(7,8)9)38-40-34-19-33(20-35-40)21-36-41(37-22-33)39-28-16-14-24(30(4,5)6)18-26(28)32(10,11)12/h13-18H,19-22H2,1-12H3
InChI
AIBRSVLEQRWAEG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26741-53-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)