Documenti fondamentali
AMBH2D6FCC00
Ambeed, Inc.
4-Aminomethylphenylboronic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.43
Numero MDL:
Iupac Name
4-(aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10BNO2.ClH/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11;/h1-4,10-11H,5,9H2;1H
InChI
HUZNRXFJHYNUMV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75705-21-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)