Documenti fondamentali
AMBH2D6FCB8A
Ambeed, Inc.
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.18
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-1H-benzimidazol-5-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-5H,9H2,1H3
InChI
IWBGBYZGEQUDBT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10394-38-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)