Documenti fondamentali
AMBH2D6FBEAD
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-hydroxy-2,2-dimethylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.32
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-2,2-dimethylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-6-9(14)8-12(13,4)5/h9,14H,6-8H2,1-5H3
InChI
YDWHJXKEBCZNDT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1502162-73-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1502162-73-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)