Documenti fondamentali
AMBH2D6FBCB1
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.45
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrClFO2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H,(H,11,12)
InChI
DKMRNJAOJFCMPT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1321613-01-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)