Documenti fondamentali
AMBH2D6FBC53
Ambeed, Inc.
4-Bromoquinolin-8-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.06
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-7-4-5-11-9-6(7)2-1-3-8(9)12/h1-5,12H
InChI
CNBUFEUMIIGYIU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139399-63-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)