Documenti fondamentali
AMBH2D6FB2FD
Ambeed, Inc.
1-Methyl-2-(methylthio)imidazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.2
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-2-(methylthio)-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C5H8N2S/c1-7-4-3-6-5(7)8-2/h3-4H,1-2H3
InChI
LKIVEIAXFZBGMO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14486-52-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/14486-52-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)