Documenti fondamentali
AMBH2D6FB1FA
Ambeed, Inc.
Amino-PEG3-C2-acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.25
Numero MDL:
Iupac Name
3-{2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy}propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H19NO5/c10-2-4-14-6-8-15-7-5-13-3-1-9(11)12/h1-8,10H2,(H,11,12)
InChI
XUQZKSCQPMNDEY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to yellow to brown solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/784105-33-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)