Documenti fondamentali
AMBH2D6FB14D
Ambeed, Inc.
5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.05
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-11-3-6(8)5-2-9-4-10-7(5)11/h2-4H,1H3
InChI
FMMVPJVZSROLKR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1638761-56-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)