Documenti fondamentali
AMBH2D6FA62A
Ambeed, Inc.
4-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.71
Numero MDL:
Iupac Name
4-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14F3NO.ClH/c13-12(14,15)17-11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-16-8-6-10;/h1-4,10,16H,5-8H2;1H
InChI
XLVUSJGPLOCSCC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1004618-85-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)