Documenti fondamentali
AMBH2D6FA622
Ambeed, Inc.
4,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.63
Numero MDL:
Iupac Name
4,6-difluoro-1-indanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2N.ClH/c10-5-3-7-6(8(11)4-5)1-2-9(7)12;/h3-4,9H,1-2,12H2;1H
InChI
NTWCYLYQLQQWBQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1199782-88-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)