AMBH2D6FA5D7
Ambeed, Inc.
1-Methylpiperidine-2,6-dione
About This Item
Iupac Name
1-methyl-2,6-piperidinedione
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4H2,1H3
InChI
VUYOLIKWIVQHBC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25077-25-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)