Documenti fondamentali
AMBH2D6FA594
Ambeed, Inc.
4-Phenylthiazole-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.24
Numero MDL:
Iupac Name
4-phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO2S/c12-10(13)9-11-8(6-14-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
InChI
ORSGNNVYFOPYKB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59020-44-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)