Documenti fondamentali
AMBH2D6FA469
Ambeed, Inc.
Potassium (N-propylsulfamoyl)amide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.28
Numero MDL:
Iupac Name
potassium (N-propylsulfamoyl)amide
Inchi Code
1S/C3H9N2O2S.K/c1-2-3-5-8(4,6)7;/h5H,2-3H2,1H3,(H-,4,6,7);/q-1;+1
InChI
MTNZREVBMQFBLC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1393813-41-6.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)