Documenti fondamentali
AMBH2D6F9B04
Ambeed, Inc.
Methyl 5-iodothiophene-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.08
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-iodo-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5IO2S/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3
InChI
BRDYIIWMXMXTOD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/88105-22-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)