Documenti fondamentali
AMBH2D6F9AD1
Ambeed, Inc.
2-(2-Bromopyridin-3-yl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.03
Numero MDL:
Iupac Name
(2-bromo-3-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-7-6(3-4-9)2-1-5-10-7/h1-2,5H,3H2
InChI
ZELUAAXEWIYSLH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211523-71-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)