Documenti fondamentali
AMBH2D6F9A7E
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.15
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2/c1-13-8(12)4-2-6(10)7(11)3-5(4)9/h2-3H,11H2,1H3
InChI
WFHMJOPCOWABHH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/952285-52-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)