AMBH2D6F9852
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-pyridin-3-ol
About This Item
Iupac Name
5-methoxy-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c1-9-6-2-5(8)3-7-4-6/h2-4,8H,1H3
InChI
BREMJULVLYFLTE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/109345-94-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)