Documenti fondamentali
AMBH2D6F8F2C
Ambeed, Inc.
6-(Bromomethyl)benzo[d]thiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.11
Numero MDL:
Iupac Name
6-(bromomethyl)-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C8H6BrNS/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3,5H,4H2
InChI
DQTJVIFWIQJUQI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/499770-85-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)