Documenti fondamentali
AMBH2D6F8DD1
Ambeed, Inc.
Methyl 4-acetylpicolinate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.18
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-acetyl-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-6(11)7-3-4-10-8(5-7)9(12)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI
GZLDGDOOYSWNMY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/934016-09-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/934016-09-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)