Documenti fondamentali
AMBH2D6F8C9C
Ambeed, Inc.
1-Trityl-1H-1,2,4-triazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.39
Numero MDL:
Iupac Name
1-trityl-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C21H17N3/c1-4-10-18(11-5-1)21(24-17-22-16-23-24,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
InChI
HAGYXNVNFOULKK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31250-99-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)