Documenti fondamentali
AMBH2D6F8C4C
Ambeed, Inc.
2,7-Dimethyl-9H-carbazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.26
Numero MDL:
Iupac Name
2,7-dimethyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C14H13N/c1-9-3-5-11-12-6-4-10(2)8-14(12)15-13(11)7-9/h3-8,15H,1-2H3
InChI
ABYRPCUQHCOXMX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18992-65-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)