Documenti fondamentali
AMBH2D6F8BDA
Ambeed, Inc.
Rivastigmine Related Compound D
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.26
Numero MDL:
Iupac Name
3-acetylphenyl ethyl(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-4-13(3)12(15)16-11-7-5-6-10(8-11)9(2)14/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI
ABNQSLSOFYAGHU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/855300-09-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)