AMBH2D6F8AF7
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c1-12-8-3-5(9)2-7(10)6(8)4-11/h2-4H,1H3
InChI
RJWZBFAJSYHLOU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/856767-09-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)