Documenti fondamentali
AMBH2D6F8903
Ambeed, Inc.
4-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.11
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5BrO2S/c10-6-2-1-3-7-5(6)4-8(13-7)9(11)12/h1-4H,(H,11,12)
InChI
LAYNZUFIYSYHIV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5194-37-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)