Documenti fondamentali
AMBH2D6F88B9
Ambeed, Inc.
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.02
Numero MDL:
Iupac Name
4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)12/h1-3H,(H,13,14)
InChI
TZAMLJCNESLFDI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914636-20-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)