Documenti fondamentali
AMBH2D6F8842
Ambeed, Inc.
(1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-4-yl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.95
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H8BNO3/c1-8-3-2-5(7(10)11)4-6(8)9/h2-4,10-11H,1H3
InChI
QIFVXSLMFCRLCB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1351413-50-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)