Documenti fondamentali
AMBH2D6F873B
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-(tert-butyl)pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.09
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-tert-butylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c1-8(2,3)7-6(9)4-10-5-11-7/h4-5H,1-3H3
InChI
ROCULZFCNXRIKL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1439-08-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)