Documenti fondamentali
AMBH2D6F8668
Ambeed, Inc.
Methyl 3-methyl-5-nitrobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.17
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-methyl-5-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-6-3-7(9(11)14-2)5-8(4-6)10(12)13/h3-5H,1-2H3
InChI
YNBMIFXZVJTHAS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/482311-23-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)