AMBH2D6F8613
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-chlorothieno[3,2-b]pyridine
About This Item
Iupac Name
3-bromo-5-chlorothieno[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H3BrClNS/c8-4-3-11-5-1-2-6(9)10-7(4)5/h1-3H
InChI
QGZAMJYHCIHPCU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/912332-40-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)