Documenti fondamentali
AMBH2D6F8556
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-fluoroisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrFN2/c7-5-2-10-3-6(8)4(5)1-9/h2-3H
InChI
CBFQLJNXSVDWCL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1353636-66-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)