Documenti fondamentali
AMBH2D6F8532
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.22
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C14H11BrN2O2S/c1-10-4-6-12(7-5-10)20(18,19)17-13(15)9-11-3-2-8-16-14(11)17/h2-9H,1H3
InChI
MDLNSMRCPJEEFR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1198416-32-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)