Documenti fondamentali
AMBH2D6F82C4
Ambeed, Inc.
2-(3-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.49
Numero MDL:
Iupac Name
(3-bromo-4-chlorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI
HSOHUCYEOZTHFH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90004-80-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)