Documenti fondamentali
AMBH2D6F82A8
Ambeed, Inc.
5-(Phenylethynyl)isobenzofuran-1,3-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.24
Numero MDL:
Iupac Name
5-(phenylethynyl)-2-benzofuran-1,3-dione
Inchi Code
1S/C16H8O3/c17-15-13-9-8-12(10-14(13)16(18)19-15)7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,8-10H
InChI
UPGRRPUXXWPEMV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/119389-05-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)