Documenti fondamentali
AMBH2D6F814F
Ambeed, Inc.
6H-Thieno[2,3-b]pyrrole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.18
Numero MDL:
Iupac Name
6H-thieno[2,3-b]pyrrole
Inchi Code
1S/C6H5NS/c1-3-7-6-5(1)2-4-8-6/h1-4,7H
InChI
MYTYHLDSYLKPSF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/250-79-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)