Documenti fondamentali
AMBH2D6F7F6D
Ambeed, Inc.
4-(Benzyloxy)cyclohexanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.27
Numero MDL:
Iupac Name
4-(benzyloxy)cyclohexanone
Inchi Code
1S/C13H16O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13H,6-10H2
InChI
FFGVIYUANJAFJS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2987-06-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)