Documenti fondamentali
AMBH2D6F7E8C
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2,4-dimethylpyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.04
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-4-6(7)3-8-5(2)9-4/h3H,1-2H3
InChI
UITPCPFEEVHRRJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69696-37-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)