Documenti fondamentali
AMBH2D6F7E64
Ambeed, Inc.
3-Methylpyrrolidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.61
Numero MDL:
Iupac Name
3-methyl-3-pyrrolidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-5(7)2-3-6-4-5;/h6-7H,2-4H2,1H3;1H
InChI
ZDVCDFWGMDLBMU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/921592-91-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)