Documenti fondamentali
AMBH2D6F7E5E
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2,3-dimethylpyrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.04
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,3-dimethylpyrazine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-4-5(2)9-6(7)3-8-4/h3H,1-2H3
InChI
LACACUPDGFABKK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/111454-68-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)