AMBH2D6F7361
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-iodo-3-nitrobenzene
About This Item
Iupac Name
1-bromo-2-iodo-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrINO2/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)9(10)11/h1-3H
InChI
BJOZUBWLKNXFFK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32337-96-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)