Documenti fondamentali
AMBH2D6F72F4
Ambeed, Inc.
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.12
Numero MDL:
Iupac Name
6-(difluoromethyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H6F2N2/c7-6(8)5-2-1-4(9)3-10-5/h1-3,6H,9H2
InChI
CHLQZHZHFXWMOV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/913090-41-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)