Documenti fondamentali
AMBH2D6F7273
Ambeed, Inc.
2,4,6-Trichloropyridin-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.45
Numero MDL:
Iupac Name
2,4,6-trichloro-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H3Cl3N2/c6-2-1-3(7)10-5(8)4(2)9/h1H,9H2
InChI
DUJCPIVNSCGBIH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91872-08-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)