Documenti fondamentali
AMBH2D6F6FB0
Ambeed, Inc.
3-Acetyl-5-chlorothiophene-2-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.7
Numero MDL:
Iupac Name
3-acetyl-5-chloro-2-thiophenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H6ClNO3S2/c1-3(9)4-2-5(7)12-6(4)13(8,10)11/h2H,1H3,(H2,8,10,11)
InChI
ODLFFSHLXVZFPY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/160982-10-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/160982-10-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)