Documenti fondamentali
AMBH2D6F6F48
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-methoxypyridin-3-yl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.26
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-methoxy-3-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H16N2O3/c1-11(2,3)16-10(14)13-8-6-5-7-12-9(8)15-4/h5-7H,1-4H3,(H,13,14)
InChI
SJYKVVNRRFYDSS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/161117-83-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)