AMBH2D6F6EF0
Ambeed, Inc.
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]cyclopropylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10F3N.ClH/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)9(14)4-5-9;/h1-3,6H,4-5,14H2;1H
InChI
XHYOSQMVVNPZEP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1108698-58-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)