AMBH2D6F6D7A
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-indazole
About This Item
Iupac Name
5-bromo-1,3-dimethyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C9H9BrN2/c1-6-8-5-7(10)3-4-9(8)12(2)11-6/h3-5H,1-2H3
InChI
FMYUTSXDZFFESE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/552331-30-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)