Documenti fondamentali
AMBH2D6F6C9F
Ambeed, Inc.
Acetoguanide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.12
Numero MDL:
Iupac Name
4-amino-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ol
Inchi Code
1S/C4H6N4O/c1-2-6-3(5)8-4(9)7-2/h1H3,(H3,5,6,7,8,9)
InChI
UUTHDVPZNWJUFV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16352-06-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)