Documenti fondamentali
AMBH2D6F6A7F
Ambeed, Inc.
4-((Trifluoromethyl)thio)benzene-1,2-diamine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.13
Numero MDL:
Iupac Name
4-(trifluoromethylthio)benzene-1,2-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7F3N2S.2ClH/c8-7(9,10)13-4-1-2-5(11)6(12)3-4;;/h1-3H,11-12H2;2*1H
InChI
YPVPAPUNFXTHPC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1313012-28-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)